Stampa…
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926510-1G OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA 168 EUR
APOSOR926510-1G APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09674985
CAS Number: 13788-32-4