Stampa…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-chloro-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1-carboxylic acid
OR926499-250MG OR926499-1G
APOSOR926499-250MGEA 437 EUR
APOSOR926499-250MG APOSOR926499-1G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formula: C₁₅H₁₈ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114850
CAS Number: 871730-33-5