Stampa…
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR926497-100MG OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-100MGEA 181 EUR
APOSOR926497-100MG APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₃Cl₂NO₂S
Peso molecolare: 212,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739113
CAS Number: 885277-08-7
UN: 3261
ADR: 8,II