Stampa…
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 94.8 EUR
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Formula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038650
CAS Number: 106910-83-2