Stampa…
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926415-1G OR926415-250MG
APOSOR926415-1GEA 435 EUR
APOSOR926415-1G APOSOR926415-250MG
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176.172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276005
CAS Number: 91192-25-5