Stampa…
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926382-1G OR926382-5G
APOSOR926382-1GEA 168 EUR
APOSOR926382-1G APOSOR926382-5G
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424528
CAS Number: 55005-28-2