Stampa…
7-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926381-1G OR926381-250MG
APOSOR926381-1GEA 53.9 EUR
APOSOR926381-1G APOSOR926381-250MG
7-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144280
CAS Number: 22246-17-9