Stampa…
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926346-1G OR926346-250MG
APOSOR926346-1GEA 155 EUR
APOSOR926346-1G APOSOR926346-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00995712
CAS Number: 29913-51-7