4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(4-Chlorosulphonylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate
Formula:
C₁₁H₁₃ClO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08274725 CAS Number: 150374-99-5 UN: 3261 ADR: 8,III |