Stampa…
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926326-1G OR926326-5G
APOSOR926326-1GEA 85.8 EUR
APOSOR926326-1G APOSOR926326-5G
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Methyl 4-methylthiazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275081
CAS Number: 14542-15-5