Stampa…
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926276-100MG OR926276-1G OR926276-250MG
APOSOR926276-100MGEA 161 EUR
APOSOR926276-100MG APOSOR926276-1G APOSOR926276-250MG
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11203618
CAS Number: 51-27-4