Stampa…
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926257-100MG OR926257-1G OR926257-250MG
APOSOR926257-100MGEA 147 EUR
APOSOR926257-100MG APOSOR926257-1G APOSOR926257-250MG
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₂
Peso molecolare: 199,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21105463
CAS Number: 869527-80-0