Stampa…
2-Hydroxy-4-phenylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926235-1G OR926235-5G
APOSOR926235-1GEA 102 EUR
APOSOR926235-1G APOSOR926235-5G
2-Hydroxy-4-phenylthiazole 95%
2-Hydroxy-4-phenylthiazole
Formula: C₉H₇NOS
Peso molecolare: 177,223 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665954
CAS Number: 3884-31-9