Stampa…
6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926223-1G OR926223-5G
APOSOR926223-1GEA 62.5 EUR
APOSOR926223-1G APOSOR926223-5G
6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657614
CAS Number: 19181-64-7