Stampa…
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926202-1G OR926202-250MG
APOSOR926202-1GEA 720 EUR
APOSOR926202-1G APOSOR926202-250MG
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₇H₈N₄
Peso molecolare: 148,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846607
CAS Number: 1239647-61-0