Stampa…
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 306 EUR
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Formula: C₁₁H₁₁NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435868
CAS Number: 859850-86-5
UN: 3259
ADR: 8,III