Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926199-1G OR926199-250MG
APOSOR926199-1GEA 377 EUR
APOSOR926199-1G APOSOR926199-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234598
CAS Number: 13623-87-5