Stampa…
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926190-1G OR926190-250MG
APOSOR926190-1GEA 364 EUR
APOSOR926190-1G APOSOR926190-250MG
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine
Formula: C₉H₂₀N₂
Peso molecolare: 156,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08361609
CAS Number: 32776-21-9