Stampa…
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926189-1G OR926189-250MG
APOSOR926189-1GEA 141 EUR
APOSOR926189-1G APOSOR926189-250MG
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄ClNO₂S
Peso molecolare: 177,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12404922
CAS Number: 1194374-24-7