Stampa…
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 358 EUR
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441884
CAS Number: 150059-62-4