2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926143-1G
OR926143-250MG
APOSOR926143-1GEA
88.7
EUR
APOSOR926143-1G
APOSOR926143-250MG
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine
Formula:
C₆H₄N₂O₂ Peso molecolare: 136,108 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11558977 CAS Number: 35441-10-2 |