Stampa…
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926138-1G OR926138-250MG
APOSOR926138-1GEA 364 EUR
APOSOR926138-1G APOSOR926138-250MG
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752621
CAS Number: 872362-98-6