Stampa…
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl endo-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, tert-Butyl (1S,5R)-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR926114-10G OR926114-1G OR926114-5G
APOSOR926114-10GEA 553 EUR
APOSOR926114-10G APOSOR926114-1G APOSOR926114-5G
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
N-Boc-endo-3-aminotropane
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 226,315 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18428077
CAS Number: 207405-68-3