Stampa…
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926110-1G OR926110-250MG
APOSOR926110-1GEA 502 EUR
APOSOR926110-1G APOSOR926110-250MG
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol 95%
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441961
CAS Number: 1198-99-8