Stampa…
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926076-1G OR926076-5G
APOSOR926076-1GEA 43.5 EUR
APOSOR926076-1G APOSOR926076-5G
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09931765
CAS Number: 91239-98-4