7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056926 CAS Number: 17332-70-6 |