Stampa…
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925987-1G OR925987-5G
APOSOR925987-1GEA 139 EUR
APOSOR925987-1G APOSOR925987-5G
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864532
CAS Number: 6250-80-2