Stampa…
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925965-1G OR925965-250MG
APOSOR925965-1GEA 448 EUR
APOSOR925965-1G APOSOR925965-250MG
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₉H₁₄N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22565664
CAS Number: 915396-44-0