Stampa…
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925923-100MG OR925923-1G OR925923-250MG
APOSOR925923-100MGEA 168 EUR
APOSOR925923-100MG APOSOR925923-1G APOSOR925923-250MG
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid
Formula: C₆H₅ClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859875
CAS Number: 13669-19-7