Stampa…
(2E)-3-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925918-1G OR925918-250MG
APOSOR925918-1GEA 720 EUR
APOSOR925918-1G APOSOR925918-250MG
(2E)-3-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
(2E)-3-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090861
CAS Number: 689251-96-5