Stampa…
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925896-1G OR925896-250MG
APOSOR925896-1GEA 684 EUR
APOSOR925896-1G APOSOR925896-250MG
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02956036
CAS Number: 65287-74-3