Stampa…
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-7-methoxyquinolin-2(1H)-one
OR925894-1G OR925894-5G
APOSOR925894-1GEA 159 EUR
APOSOR925894-1G APOSOR925894-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one 95%
4-Hydroxy-7-methoxy-1H-quinolin-2-one
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101261
CAS Number: 27037-34-9