4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR925848-1G
OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA
185
EUR
APOSOR925848-1G
APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NOS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02665589 CAS Number: 75390-44-2 |