Stampa…
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylic Acid
OR925821-1G OR925821-250MG
APOSOR925821-1GEA 203 EUR
APOSOR925821-1G APOSOR925821-250MG
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02317367
CAS Number: 29212-22-4