3-(Aminomethyl)-1-benzylpyrazole dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(1-Benzylpyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₃N₃·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23703523 CAS Number: 1427475-21-5 |