Stampa…
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-5G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 102 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-5G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
Peso molecolare: 210,027 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261031
CAS Number: 89891-69-0