2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925768-1G
OR925768-250MG
APOSOR925768-1GEA
806
EUR
APOSOR925768-1G
APOSOR925768-250MG
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₆H₉ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059899 CAS Number: 3914-46-3 |