Stampa…
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrimidin-4-ol
OR925753-100MG OR925753-1G OR925753-250MG
APOSOR925753-100MGEA 69.8 EUR
APOSOR925753-100MG APOSOR925753-1G APOSOR925753-250MG
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃ClN₂O
Peso molecolare: 130,532 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038284
CAS Number: 55873-09-1