Stampa…
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925748-1G OR925748-250MG
APOSOR925748-1GEA 680 EUR
APOSOR925748-1G APOSOR925748-250MG
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
8-Nitroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21605405
CAS Number: 7461-12-3