Stampa…
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925728-1G OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA 393 EUR
APOSOR925728-1G APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Peso molecolare: 251.278 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565780
CAS Number: 669713-61-5