Stampa…
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925723-1G OR925723-250MG
APOSOR925723-1GEA 435 EUR
APOSOR925723-1G APOSOR925723-250MG
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-(hydroxymethyl)phenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12124629
CAS Number: 189940-09-8