Stampa…
5,7-Dihydroxycoumarin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925694-1G OR925694-5G
APOSOR925694-1GEA 26.1 EUR
APOSOR925694-1G APOSOR925694-5G
5,7-Dihydroxycoumarin 95%
5,7-Dihydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00488354
CAS Number: 2732-18-5