Stampa…
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925660-1G OR925660-5G
APOSOR925660-1GEA 234 EUR
APOSOR925660-1G APOSOR925660-5G
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921560
CAS Number: 6515-18-0