7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925654-100MG
OR925654-1G
OR925654-250MG
APOSOR925654-100MGEA
71.2
EUR
APOSOR925654-100MG
APOSOR925654-1G
APOSOR925654-250MG
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula:
C₉H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114872 CAS Number: 22246-05-5 |