Stampa…
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-6-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR925628-1G OR925628-250MG
APOSOR925628-1GEA 319 EUR
APOSOR925628-1G APOSOR925628-250MG
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743870
CAS Number: 55996-28-6