Stampa…
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925621-1G OR925621-5G
APOSOR925621-1GEA 80 EUR
APOSOR925621-1G APOSOR925621-5G
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204177
CAS Number: 10250-59-6