Stampa…
4-Vinyl-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925611-1G OR925611-250MG
APOSOR925611-1GEA 328 EUR
APOSOR925611-1G APOSOR925611-250MG
4-Vinyl-2,3-dihydrobenzofuran 95%
4-Vinyl-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030659
CAS Number: 230642-84-9