5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925600-1G
OR925600-250MG
APOSOR925600-1GEA
720
EUR
APOSOR925600-1G
APOSOR925600-250MG
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₇H₈ClNO₃ Peso molecolare: 189,596 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24843138 CAS Number: 80196-63-0 |