Stampa…
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925560-10G OR925560-1G OR925560-5G
APOSOR925560-10GEA 502 EUR
APOSOR925560-10G APOSOR925560-1G APOSOR925560-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02705915
CAS Number: 21487-48-9