Stampa…
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
OR925505-1G OR925505-250MG
APOSOR925505-1GEA 78.6 EUR
APOSOR925505-1G APOSOR925505-250MG
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Peso molecolare: 172,223 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155252
CAS Number: 57322-44-8